Learn More
Isobutyraldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10001140
Isobutyraldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10001140
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10001140
Marque: Thermo Scientific Acros 122510025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-84-2
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00006980
Clé InChI AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
CID PubChem 6561
ChEBI CHEBI:48943
Nom IUPAC 2-méthylpropanal
SMILES CC(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyraldehyde
Point de fusion -65.0°C
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 63.0°C
Point d’éclair −24°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCHO
Indice de réfraction 1.3710 to 1.3740
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 671
Merck Index 15, 5199
Gravité spécifique 0.79
Informations sur la solubilité Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, carbon disulfide,, acetone, benzene, toluene and chloroform
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Nom du produit
Isobutyraldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >