Learn More
Isobutyraldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10091130
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-84-2
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00006980
Clé InChI AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
CID PubChem 6561
ChEBI CHEBI:48943
Nom IUPAC 2-méthylpropanal
SMILES CC(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyraldehyde
Point de fusion -65.0°C
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 63.0°C
Point d’éclair −24°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCHO
Indice de réfraction 1.3710 to 1.3740
Quantité 1 L
Beilstein 01, 671
Merck Index 15, 5199
Gravité spécifique 0.79
Informations sur la solubilité Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, carbon disulfide,, acetone, benzene, toluene and chloroform
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide