Learn More
Isobutyraldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11410033
Isobutyraldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410033
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11410033
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12106.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Isobutyraldehyde is used as an intermediate in the preparation of isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyde and neopentyl glycol. It is actively involved in the Cannizaro reaction. It is also used as an intermediate to prepare pharmaceuticals, agrochemicals, vitamins, antioxidants, rubber accelerators, textile auxiliaries, perfumery and flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isobutyraldéhyde est utilisé comme intermédiaire dans la préparation de l’isobutanol, de la méthacroléine, de l’hydroxypyvaldéhyde et du néopentyl glycol. Il participe activement à la réaction de Cannizaro. Il est également utilisé comme intermédiaire pour préparer des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques, des vitamines, des antioxydants, des accélérateurs en caoutchouc, des produits auxiliaires textiles, des parfums et des arômes.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-84-2
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00006980
Clé InChI AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
CID PubChem 6561
ChEBI CHEBI:48943
Nom IUPAC 2-méthylpropanal
SMILES CC(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyraldehyde
Point de fusion °C to 65°C
Densité 0.794
Point d’ébullition 63°C to 65°C
Point d’éclair -24°C (-11°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire (CH3)2CHCHO
Indice de réfraction 1.3723
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2045
Beilstein 605330
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,5154
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0449395 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog NumberA12106.0F,A12106.AP
Numéro de lotA0457104 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog NumberA12106.0F,A12106.AP
Numéro de lotA0447594 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog NumberA12106.0F,A12106.AP
Numéro de lot10224123 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/07/2023 Catalog NumberA12106,A12106.0F,A12106.AP
Numéro de lot10243090 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/08/2022 Catalog NumberA12106.0F,A12106.AP
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutyraldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Isobutyraldehyde
Nom du produit
Isobutyraldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >