Learn More
Isobutylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.33€ - 73.47€
Identificadores de productos químicos
CAS 78-81-9
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.139
Numéro MDL MFCD00008146
Clé InChI KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
CID PubChem 6558
ChEBI CHEBI:15997
Nom IUPAC 2-méthylpropan-1-amine
SMILES CC(C)CN
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantité Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantité Precio Cantidad y disponibilidad  
11498843
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11017.AK
250 mL
26.33€
250mL
11488843
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11017.AU
1000 mL
73.47€
1000mL
Descripción
Descripción
Isobutylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isobutylamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1000 mg/ml à 25 °C), l’éther, l’alcool, l’acétone et le benzène.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
78-81-9
73.139
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
6558
2-méthylpropan-1-amine
C4H11N
MFCD00008146
isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
CHEBI:15997
CC(C)CN
Especificaciones
Isobutylamine
°C to 85°C
67°C to 69°C
99%
1.397
UN1214
Air Sensitive
isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
2-méthylpropan-1-amine
6558
73.14
Liquide
78-81-9
0.736 g/mL
-9°C (15°F)
C4H11N
MFCD00008146
385626
14,5132
Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),ether,alcohol,acetone and benzene.
CC(C)CN
73.139
CHEBI:15997
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H225-H301-H314-H318
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ISOBUTYLAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-145-4
missing translation for 'rtecsNumber' : NP9900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
Nombre del producto
  • Isobutylamine
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Isobutylamine
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado