Learn More
Alfa Aesar™ Isobutyl nitrite, 95%, stab. with potassium carbonate
Click to view available options
Quantité:
25mL
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isobutyl nitrite |
Note relative au nom | stabilized with potassium carbonate |
CAS | 542-56-3 |
Point d’ébullition | 66°C to 67°C |
Point d’éclair | −21°C (−5°F) |
Formule moléculaire | C4H9NO2 |
Formule linéaire | (CH3)2CHCH2ONO |
Numéro MDL | MFCD00002056 |
Quantité | 25mL |
Numéro UN | UN2351 |