Learn More
(±)-isobornéol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
21.41€ - 75.38€
Identifiants chimiques
CAS 124-76-5
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00074821
Clé InChI DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Synonyme dl-isoborneol
CID PubChem 126961757
Nom IUPAC (1R,3R)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11409067
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20632.14
25 g
21.41€
25g
11419067
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20632.22
100 g
39.80€
100g
11488910
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20632.36
500 g
75.38€
500g
Description
Description
Used as a synthetic flavor, as a moth repellent, cold sore topical medication, muscle liniment, and steam-inhaled cough suppressant. It is also used in Used in perfumes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme arôme synthétique, répulsif contre les mites, médicament topique contre l’herpès labial, pommade musculaire et suppresseur de toux par inhalation. Il est également utilisé dans les parfums.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le dipropylène glycol, l’alcool éthylique (1 g dans 2 ml d’alcool à 70 %).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Identifiants chimiques
124-76-5
154.253
DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
126961757
CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
C10H18O
MFCD00074821
dl-isoborneol
(1R,3R)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
Spécification
(±)-Isoborneol
∼210°C (sublimation)
Strong
MFCD00074821
4126091
dl-isoborneol
CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
154.253
154.25
124-76-5
74°C (165°F)
C10H18O
UN1325
14,5128
DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
(1R,3R)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
126961757
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H315-H319
Matière solide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P210-P280-P240-P241-P305+P351+P338-P362
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ground/bond container and receiving equipment.
Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : NP7300000
missing translation for 'tsca' : TSCA