Learn More
Nitrite d’isoamyle, 97 %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10669293
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-46-3, 497-19-8
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00002057
Clé InChI OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
CID PubChem 8053
ChEBI CHEBI:2691
Nom IUPAC 3-nitrite de méthylbutyle
SMILES CC(C)CCON=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoamyl nitrite
Note relative au nom 97%
Couleur Jaune
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 96.0°C to 99.0°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2ONO
Indice de réfraction 1.3840 to 1.3880
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 402
Fieser 01,40; 04,270; 05,358; 06,307; 09,258
Merck Index 15, 5168
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Stabilisateur 0.2% sodium carbonate
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoamyl nitrite, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.