Learn More
Brady™ Panneau de sécurité vertical ISO - Avertissement : Matières inflammables
Click to view available options
Dimensions (L x l):
297 x 210 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Panneau conforme à la norme ISO 7010
- Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | STEN W021-210x297-PE-CRD/1 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester laminé |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Forme | Rectangulaires |
| Langues | Français |
| Dimensions (L x l) | 297 x 210 mm |
| Texte affiché | Avertissement Risque d’incendie / matières inflammables |
| Couleur | Noir sur jaune |