Learn More
Gilson™ Tubulure d’extension Iso-Versinic™
Pour les applications à haute résistance chimique
Marque: Gilson™ F117744
172.90 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Iso-Versinic™
Spécification
Tubulure d’extension | |
2 mm | |
300 cm | |
-20°C | |
Acides | |
Imperméable à la plupart des gaz |
Autoclavable | |
Iso-Versinic | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
1 unité | |
30°ml/min | |
Noir |