Learn More
Gilson™ Tubulure d’extension Iso-Versinic™
Pour les applications à haute résistance chimique
Marque: Gilson™ F117740
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Iso-Versinic™
Spécification
Tubulure d’extension | |
0,5 mm | |
300 cm | |
-20deg;C | |
Acides | |
Imperméable à la plupart des gaz |
Autoclavable | |
Iso-Versinic | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
1/boîte | |
2,9 ml/min | |
Noir |