Learn More
Gilson™ Tubulure d’extension Iso-Versinic™
Pour les applications à haute résistance chimique
Marque: Gilson™ F117750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Iso-Versinic™
Spécification
Tubulure d’extension | |
6 mm | |
300 cm | |
-20deg;C | |
Acides | |
Imperméable à la plupart des gaz |
Autoclavables | |
Iso-Versinic | |
Pour têtes de pompe HF2 | |
1/boîte | |
246°ml/min | |
Noir |