Learn More
Alla France™ Hydromètre selon norme ISO
Click to view available options
Densité (métrique):
0,130 à 0,140 g/ml
0,900 à 0,100 g/ml
1000 à 1050 g/L
1000 à 1100 g/L
1100 à 1150 g/L
1100 à 1200 g/L
1200 à 1300 g/L
950 à 1000 g/L
Longueur (métrique):
250 mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Densimètres (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF… Traçabilité MRA
- Usage général à 20°C
- L’échelle du densimètre est conforme à toutes les normes de référence, la température d’étalonnage, la tension superficielle, le numéro individuel de l’instrument, le numéro de série et le logo ALLA FRANCE
- Mesure sous le ménisque.
- Livré systématiquement avec un certificat de traçabilité et de conformité.
- Peut être fourni avec un certificat d’étalonnage "UE" Traceable ou un certificat d’étalonnage officiel "EO"
- de 0,600 à 1,000 g/ml = 16 à 35 mN/m (tension faible)
- de 1,000 à 1,300 g/ml = 55 mN/m (tension moyenne)
- de 1,300 à 2,000 g/ml = 75 mN/m (tension élevée)
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Type | Hydromètre selon norme ISO |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| Densité (métrique) | 950 à 1000 g/L |
| Plage de densité relative | 950 à 1000 g/L |