Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Feu clignotant d’alarme incendie
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Couleur:
Blanc sur Rouge
Photoluminescent sur fond rouge
Conditionnement:
1 pièce
Certifications/Conformité:
Classe B
Classe C
Description
- Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | F/F018/NT/PP-250X250-1 |
| Matériau | Polypropylene |
| Quantité | 1 Sign |
| Type de montage | Surface Mount |
| À utiliser avec (application) | Facility Identification, Safety Identification |
| Hauteur (impériale) | 9.84 in. |
| Largeur (impériale) | 9.84 in. |
| Plage de températures (métrique) | -40°C to +120°C |
| Forme | Carré |
| Plage de températures (impériale) | -40°F to +248°F |
| Afficher plus |