Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Feu clignotant d’alarme incendie
Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
Marque: Brady™ 311223
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
Spécification
Class C | |
Gloss | |
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
3.94 in. | |
Carré | |
Universal | |
Fire Alarm Flashing Light | |
Photoluminescent on Red |
F/F018/NT/PP-PHOLUMC-100X100-1 | |
Polypropylene | |
Surface Mount | |
3.94 in. | |
-40°C to +66°C | |
-40°F to +150°F | |
100 x 100 mm | |
Safety Sign |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Feu clignotant d’alarme incendie > ISO Safety Sign Fire Alarm; Color: Photoluminescent on Red; Dimensions (L x W): 100 x 100 mm; Certifications/Compliance: Class C
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu