Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Feu clignotant d’alarme incendie
Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
Marque: Brady™ 311224
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
Spécification
Class C | |
Polypropylene | |
Surface Mount | |
5.91 in. | |
-40°C to +66°C | |
-40°F to +150°F | |
150 x 150 mm | |
Safety Sign |
Gloss | |
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
5.91 in. | |
Carré | |
Universal | |
Fire Alarm Flashing Light | |
Photoluminescent on Red |