Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Feu clignotant d’alarme incendie
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | F/F018/NT/ALU-200X200-1 |
| Matériau | Aluminum |
| Quantité | 1 Sign |
| Type de montage | Surface Mount |
| À utiliser avec (application) | Facility Identification, Safety Identification |
| Hauteur (impériale) | 7.87 in. |
| Largeur (impériale) | 7.87 in. |
| Plage de températures (métrique) | -40°C to +140°C |
| Forme | Carré |
| Plage de températures (impériale) | -40°F to +284°F |
| Afficher plus |