Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Feu clignotant d’alarme incendie
Code produit. 17811745
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17811745
Marque: Brady™ 311211
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
  • Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
Spécification
Alternate Part Number F/F018/NT/ALU-100X100-1
Matériau Aluminum
Quantité 1 Sign
Type de montage Surface Mount
À utiliser avec (application) Facility Identification, Safety Identification
Hauteur (impériale) 3.94 in.
Largeur (impériale) 3.94 in.
Plage de températures (métrique) -40°C to +140°C
Forme Carré
Plage de températures (impériale) -40°F to +284°F
Langues Universal
Dimensions (L x l) 100 x 100 mm
Texte affiché Fire Alarm Flashing Light
Type de produit Safety Sign
Couleur White on Red