Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Porter une blouse de laboratoire
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Matériau:
Polyester
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | M/M059/NT/PE-DIA150-1 |
| Finition | Gloss |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 Sign |
| Dimensions (impériale) | 5.91 in. Dia. |
| Type d’adhésif | Permanent |
| Diamètre (métrique) | 150 mm |
| Type de montage | Surface Mount |
| À utiliser avec (application) | Facility Identification, Safety Identification |
| Épaisseur | 0.099 mm |
| Afficher plus |