Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Porter une blouse de laboratoire
Code produit. 17841695
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Matériau:
Polyester
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 17841695
Marque: Brady™ 311369
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
  • Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
Spécification
Alternate Part Number M/M059/NT/PP-DIA100-1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 Sign
Dimensions (impériale) 3.94 in. Dia.
Diamètre (métrique) 100 mm
Type de montage Surface Mount
À utiliser avec (application) Facility Identification, Safety Identification
Épaisseur 1.55 mm
Plage de températures (métrique) -40°C to +120°C
Forme Rond
Plage de températures (impériale) -40°F to +248°F
Langues Universal
Dimensions (L x l) 10 x 10 cm
Texte affiché Wear Laboratory Coat
Type de produit Safety Sign
Couleur White on Blue