Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO sans texte - Avertissement : Champ magnétique
Panneau de sécurité pour l’identification des dangers.
Marque: Brady™ 827203
8.17 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Panneau conforme à la norme ISO 7010
- Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
22 x 25 mm |
Polyester laminé | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |