Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO sans texte - Avertissement : Surface brûlante
Panneau de sécurité pour l’identification des dangers.
9.35€ - 11.85€
Spécification
Finition | Gloss |
---|---|
Matériau | Laminated Polyester |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Forme | Triangulaire |
Couleur | Black on Yellow |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15629673
|
Brady™
139013 |
9 x 10 mm |
11.85€
54 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15963057
|
Brady™
828831 |
22 x 25 mm |
9.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Panneau conforme à la norme ISO 7010
- Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
Black on Yellow |
Laminated Polyester | |
Triangulaire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneau de sécurité ISO sans texte - Avertissement : Surface brûlante