Learn More
Brady™ Avertissement ; Risque biologique - ISO 7010
Panneau de sécurité pour l’identification des dangers.
11.25€
Spécification
Finition | Gloss |
---|---|
Matériau | Laminated Polyester |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Forme | Triangulaire |
Couleur | Black on Yellow |
Product Code | Brand | Dimensions (L x l) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions (L x l) | Price | Quantity & Availability | |||||
15776429
|
Brady™
139020 |
9 x 10 mm |
11.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17183833
|
Brady™
139021 |
22 x 25 mm |
11.25€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Panneau conforme à la norme ISO 7010
- Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Specifications
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
Black on Yellow |
Laminated Polyester | |
Triangulaire |