Learn More
Brady™ Signalisation ISO - Danger: Matières radioactives ou radiations ionisantes
Safety sign for hazard identification.
89.85€
Spécification
Finition | Brillant |
---|---|
Matériau | Polyester laminé |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Forme | Triangulaire |
Couleur | Noir sur jaune |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15590623
|
Brady™
826758 |
22 x 23 mm |
89.85€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sign compliant to ISO 7010
- Improves workplace safety
Spécification
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
Noir sur jaune |
Polyester laminé | |
Triangulaire |