Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Feu clignotant d’alarme incendie
Click to view available options
Matériau:
PVC
Forme:
En L
Forme en V
Modèle:
Classe B
Classe C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Class B |
| Alternate Part Number | F/F018/NT/BIPVC-PHOLUMB-151X151-1 |
| Finition | Gloss |
| Matériau | PVC |
| Quantité | 1 Sign |
| Modèle | Classe C |
| Type de montage | Surface Mount |
| À utiliser avec (application) | Facility Identification, Safety Identification |
| Hauteur (impériale) | 5.94 in. |
| Largeur (impériale) | 5.94 in. |
| Afficher plus |