Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Feu clignotant d’alarme incendie
Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
Marque: Brady™ 311227
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Indique qu’un feu clignotant signale une alarme incendie active
Spécification
Class B | |
PVC | |
Surface Mount | |
5.94 in. | |
-40°C to +66°C | |
-40°F to +150°F | |
151 x 151 mm | |
Safety Sign |
Gloss | |
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
5.94 in. | |
V-shaped | |
Universal | |
Fire Alarm Flashing Light | |
Photoluminescent on Red |