Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Dutch
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in Dutch.
Marque: Brady™ 323310
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sign compliant to ISO 7010
Spécification
ISO 7010, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
Gloss | |
Laminated Polyester | |
Surface Mount, Wall Mount | |
7.87 in. | |
0.1 mm | |
600 mm | |
Rectangular | |
Dutch | |
Oppervlak desinfecteren | |
White on Blue |
M/M062/NL540/PE-600x200-1 | |
M062 | |
1 Ea. | |
Facility Identification, Safety Identification | |
200 mm | |
23.62 in. | |
-40°C to +110°C | |
-40°F to +230°F | |
600 x 200 mm | |
Personal Hygiene Sign |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Dutch > Laminated Polyester, Language: Dutch, 600 x 200 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu