Learn More
Unity Lab Services™ Caractérisation ISO Enceinte Thermique
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Détermination de: -l'écart de consigne, -l'erreur d'indication, -l'homogénéité -la stabilité de l'environnement en régime établi.
- Mesures effectuées pour un volume intérieur ≤ à 2m3 délimité par 9 capteurs (à une température de consigne donnée) selon la fiche documentaire FD X15-140 paragraphes § 8.5; § 8.6; § 8.7; § 8.8
- Consigne de température comprise entre -80°C et +200°C
- Acquisition sur une durée supérieure où égale à 30 minutes
- Fréquence d'acquisition : 1 mesure par minute au minimum
- Prestation réalisée à l'aide d'équipements raccordés aux étalons nationaux.
- Le rapport ne sera pas rendu sous accréditation, et ne sera ni présumé conforme à notre référentiel d'accréditation, ni couvert par les accords de reconnaissance internationaux.
- Valeurs à préciser à la commande : - Température de consigne - Erreur Maximale Tolérée
- Nota: Lors d'E.M.T. connues, le jugement de conformité prend en compte les incertitudes d'essais.
- Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au format pdf envoyée par email à l'adresse communiquée par vos soins, ceci afin de garantir la confidentialité.
- Sauf mention contraire de votre part, l'acceptation de ce devis vaut convention de preuve par laquelle vous acceptez ces modalités de
transmission.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Enceintes thermiques |
| Certifications/Conformité | ISO |
| Type de produit | Rapport de caractérisation |