Learn More
Alcool isoamylique, extra pur, SLR, pour la détermination de la graisse dans le lait, Fisher Chemical™ Code produit.: 16283951
compliance-icons compliance-icons
Alcool isoamylique, extra pur, SLR, pour la détermination de la graisse dans le lait, Fisher Chemical™
Code produit. 16283951
1 L, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Code produit. 16283951
Marque: Fisher Chemical A/7000/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Alcool isoamyle, extra pur, SLR, pour la détermination de la graisse dans le lait
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-51-3
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL 2934
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spécification
Point de fusion -117°C
pH 6.5
Point d’ébullition 130°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H12O
Quantité 1 L
Densité de vapeur 3.04
Poids de la formule 88.15g/mol
Tension de vapeur 4 hPa at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alcool isoamylique, extra pur, SLR, pour la détermination de la graisse dans le lait, Fisher Chemical™ >