Learn More
Brady™ Panneau ISO 7010 - Extincteur
Évitez les accidents coûteux grâce aux panneaux de sécurité ISO 7010 pour un impact et une reconnaissabilité optimaux.
Marque: Brady™ 816888
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
1,501 mm | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |
PIC F001-200x200-PP-CRD/1 | |
1 de chaque | |
200 mm | |
200 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneau ISO 7010 - Extincteur > l x H : 200 x 200 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu