Learn More
Brady™ Panneau ISO 7010 - Point de rassemblement après évacuation
Évitez les accidents coûteux grâce aux panneaux de sécurité ISO 7010 pour un impact et une reconnaissabilité optimaux.
10.85€ - 20.45€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,501 mm |
Plage de températures (métrique) | -40°C à 120°C |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15674307
|
Brady™
814923 |
200 mm | 200 mm |
10.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15684307
|
Brady™
814924 |
250 mm | 250 mm |
14.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15604317
|
Brady™
814927 |
400 mm | 400 mm |
20.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |
PP | |
1,501 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |