Learn More
Brady™ Panneau ISO 7010 - Point de rassemblement après évacuation
Évitez les accidents coûteux grâce aux panneaux de sécurité ISO 7010 pour un impact et une reconnaissabilité optimaux.
Marque: Brady™ 814924
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Intérieur et extérieur | |
1,501 mm | |
-40°C à 120°C | |
Carré | |
Blanc sur vert |
PP | |
250 mm | |
250 mm | |
250 mm | |
Monde entier |