Learn More
Ismatec™ Pompes multicanaux numériques Reglo
Click to view available options
Débit:
0,0001°à 38 ml/min.
0,0002°à 57 ml/min.
0,0002°à 68 ml/min.
Canaux:
2
4
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les pompes de paillasse compactes optimisent la facilité d’utilisation, la précision et la fiabilité
- Écran tactile TFT/RVB capacitif 5 po. (12,7 cm) pour une résolution précise et un grand angle de visualisation
- Contrôle opérationnel flexible via écran, MasterflexLive™ ou télécommande analogique
- Modes d’exécution continue, de distribution de volume et de distribution de temps -- contrôle par lots et durée d’intervalle/arrêt en modes Volume et Temps
- L’anti-goutte et amortissement de la vitesse disponibles en mode de distribution de volume– garantissent la précision et minimisent la perte d’échantillons
- Les modèles de pompe à cassette acceptent des tubulures à 3 arrêts pour un chargement facile et une rétention sécurisée
Spécification
Spécification
| Canaux | 2 |
| Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Classification du boîtier | IP 31 |
| Débit | 0,0001°à 38 ml/min. |
| Pression maximale | Dépendant de la tubulure |
| Motor Speed | 0,1 à 160 tr/min |
| Réversible | Oui |
| Contrôle externe | Ethernet RJ45 ; USB ; 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V, marche/arrêt, direction et amorçage via DB-25 |
| Comprend | Entraînement de la pompe, tête de pompe, cassettes et adaptateur secteur avec cordon d’alimentation de 6 pieds (1,8 m) |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction