Learn More
Ismatec™ Pompes multicanaux numériques Reglo
Code produit. 16466639
Click to view available options
Débit:
0,0001°à 38 ml/min.
0,0002°à 57 ml/min.
0,0002°à 68 ml/min.
Canaux:
2
4
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16466639
Marque: Ismatec™ 7801810
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompes multicanaux polyvalentes avec interface tactile intuitive pour une distribution précise des liquides à faible débit.
  • Les pompes de paillasse compactes optimisent la facilité d’utilisation, la précision et la fiabilité
  • Écran tactile TFT/RVB capacitif 5 po. (12,7 cm) pour une résolution précise et un grand angle de visualisation
  • Contrôle opérationnel flexible via écran, MasterflexLive™ ou télécommande analogique
  • Modes d’exécution continue, de distribution de volume et de distribution de temps -- contrôle par lots et durée d’intervalle/arrêt en modes Volume et Temps
  • L’anti-goutte et amortissement de la vitesse disponibles en mode de distribution de volume– garantissent la précision et minimisent la perte d’échantillons
  • Les modèles de pompe à cassette acceptent des tubulures à 3 arrêts pour un chargement facile et une rétention sécurisée
Spécification
Canaux 2
Type de contrôle Numérique à vitesse variable
Type d’affichage Écran tactile
Classification du boîtier IP 31
Débit 0,0002°à 68 ml/min.
Pression maximale Dépendant de la tubulure
Motor Speed 0,1 à 160 tr/min
Réversible Oui
Contrôle externe Ethernet RJ45 ; USB ; 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V, marche/arrêt, direction et amorçage via DB-25
Comprend Entraînement de la pompe, tête de pompe, cassettes et adaptateur secteur avec cordon d’alimentation de 6 pieds (1,8 m)
Matériau Plastique ABS et aluminium
Nbre de rouleaux 6
Dimensions (L x l x H) 22,1 x 14,7 x 15,7 cm
Alimentation électrique 90 à 260 VCA
Tension 90/260 VCA