Learn More
Ismatec™ Entraînement de pompe analogique REGLO-CPF
Marque:  Ismatec™ ISM1014B
Code produit. 11923834
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Moteur Reglo CPF Analog à piston rotatif
• Débit 0,045 à 180mL/min
• Pression jusqu'à 7 bar
• Précision ±0,5%
• Reproductibilité ±1%
• Flux réversible
• Haute résistance chimique
• Moteur protégé par boîtier métallique peint
• Pilotable
• Par signal TTL: contrôle M/A + inversion de sens
• Par signal 0/4-20 mA ou 0-5/10 V: variation vitesse
• Par sortie tachymétrique 0-9 kHz: enregistrement vitesse moteur
• Moteur Reglo Analog
• 18 à 1800 t/min
• Accessoires obligatoires tête de pompe ci-dessous.
Spécification
Spécification
Analogique
0,045 à 180 ml/min
REGLO-CPF
135 mm
Entraînement de pompe analogique
115/230V
115/230 V, 50/60 Hz, 50 W
50/60 Hz
135 mm
100 mm
50 w
18 à 1 800 tr/min