missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Consort™ Électrode combinée sélective d’ions ISE51B

L’électrode combinée sélective d’ions de détection de gaz est destinée à la mesure de l’ammoniac, des dioxydes de carbone et des oxydes d’azote. Elle est dotée d’une membrane perméable au gaz et d’une solution de remplissage interne. Le pH de la solution de remplissage change à mesure que le gaz réagit avec celle-ci, ce qui est détecté par le capteur de pH intégré.

Marque:  Consort™ ISE51B

Code produit. 11741989

  • 751.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Plage de pH de 4,8 à 5,2
  • Électrode combinée
  • Corps en époxy
  • Pour la détection de l’ammoniac, du CO2 et des oxydes d’azote
  • Sonde de température intégrée
  • Membrane perméable au gaz
Spécification

Spécification

Détection de gaz : Dioxyde de carbone CO2/CO32-, oxydes d’azote, ammoniac
Solution d’ISA pour les dioxydes de carbone
110 mm
4,8 à 5,2
Membrane perméable
Électrode combinée sélective des ions
Dioxyde de carbone
12 mm
NaHCO3
4,4 à 440 ppm
Acides volatiles faibles
ISE51B
0°C à 50°C
Détection de gaz
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis