Learn More
Ammonia tampon ISE, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
Solutions pour électrode ionique
• Pour l'étalonnage des électrodes ioniques
• Concentration 1000 ppm
• Certificat d'analyse disponible sur www.fr.fishersci.com/certificat
• En flacon 500mL
• Etalon ISE
• Etalon ISE
• Pour l'étalonnage des électrodes ioniques. Concentration 1000 ppm. En flacon de 500mL. Certificat d'analyse téléchargeable sur www.fr.fishersci.com/certificats.
• Pour l'étalonnage des électrodes ioniques
• Concentration 1000 ppm
• Certificat d'analyse disponible sur www.fr.fishersci.com/certificat
• En flacon 500mL
• Etalon ISE
• Etalon ISE
• Pour l'étalonnage des électrodes ioniques. Concentration 1000 ppm. En flacon de 500mL. Certificat d'analyse téléchargeable sur www.fr.fishersci.com/certificats.
Spécification
Spécification
Quantité | 500 mL |