Learn More
Solution de chlorure ISAB, Reagecon™
Code produit. 11543102 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11543102
Marque: Reagecon ISACL5
Solutions pour électrode ionique
• Pour ajuster la force ionique
• Se rajoute directement à la solution à mesurer
• Solution ISAB
• Solution ISAB
• Pour ajuster la force ionique. Se rajoute directement à la solution à mesurer. En flacon 500mL. Certificat d'analyse téléchargeable sur www.fr.fishersci.com/certificats.
Especificaciones
Quantité 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CHLORIDE ISE IONIC STRENGTH
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium nitrate, containing in the dry statemore than 16, 3 per cent by weight ofnitrogen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado