Learn More
ISA Solution - Potassium, WTW™
Click to view available options
Quantité:
1 Pk.
Spécification
Concentration | Mixture Consisting of Water, Sodium Chloride |
Quantité | 1 Pk. |
Couleur | Colorless |
Odeur | Odorless |
Densité | 1.19g/cm3 |
pH | <7 |
Point d’ébullition | 100°C |
Forme physique | Fluid |