Learn More
Micronova™ Marqueurs à pointe ultra fine Sharpie irradiés
Marqueur permanent à pointe ultra fine, irradié, avec capuchon, avec encre à séchage rapide, résistante à l’eau et à la décoloration, non toxique pour une utilisation en environnement d’asepsie.
Marque: Micronova™ PEN-53IR
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Le marqueur à pointe ultra fine Sharpie irradié Micronova est le marqueur permanent à pointe ultra fine de type stylo original standard dans le domaine. Ce marqueur Sharpie pour salle blanche offre un marquage permanent sur la plupart des surfaces et contient une encre à séchage rapide, non toxique, à base d’alcool, résistante à la décoloration et à l’eau pour augmenter le nombre de futures utilisations.
- Marqueur à pointe ultra fine Sharpie avec capuchon
- Marquage permanent sur la plupart des surfaces
- Marquage sur surfaces froides ou humides, sachets en plastique ou matériel de laboratoire jetable
- Encre non toxique, permanente, à séchage rapide, à base d’alcool
- Irradié aux rayons gamma pour zone aseptique ISO 5 et autres zones de production propres
- Résistant à la décoloration et à l’eau
- Encres rouge, bleue ou noire disponibles
Spécification
HDPE | |
Bouché | |
Non autoclavable | |
Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement aseptique | |
Stérile |
Rouge | |
5,5 in | |
Non | |
Marqueur | |
Ultra fin de 0,2 mm |