Learn More
Micronova™ Slim-T™ Irradiated Mop Covers
These irradiated, low-profile, slip-on mop covers fit onto the 180° swivel TMop™ Adapter to effortlessly clean room surfaces, including soft walls, awkward corners, tight spaces and under equipment. Available in a choice of either smooth or textured polyester fabric.
223.00€
Spécification
Couleur | White |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Autoclavable |
Largeur (métrique) | 6.4 cm |
Largeur (impériale) | 2,5 in |
Code produit | Marque | Matériau | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15760109
|
Micronova™
T11-18SIR |
Textured Polyester, Urethane Foam | 45.7 cm | 18 in |
223.00€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
The Micronova Irradiated Slim-T™ Mop Covers are rounded, covered sponges that slip onto the TMop™ Adapter to easily roll down walls and soft walls as well as clean awkward corners, tight spaces and under equipment.
- Low profile and maneuverable cleanroom T-Mop covers
- Rounded covered sponges easily roll down walls and soft walls
- Excellent on all room surfaces and equipment exteriors
- Easily fits in awkward corners, tight spaces and under equipment
- Gamma Irradiated for aseptic areas
- Fabric options include:
- NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
- PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
- For use with the 180° swivel TMop™ Adapter
- Available in 10, 12 and 18-inch lengths
- Holds up to strong disinfectants
- Autoclavable
Spécification
White | |
Autoclavable | |
2,5 in | |
Reusable | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. |
Stérile | |
6.4 cm | |
Chemicals | |
12/Cs. |