Learn More
Micronova™ Stylo mécanique à bille roulante résistant à l’IPA irradié pour salle blanche
Ce stylo à gel à bille roulante irradié, rétractable avec encre de qualité archivistique bleue et un corps de PP haute densité est idéal pour la documentation et l’étiquetage dans des environnements aseptiques.
Marque: Micronova™ PEN-18IR
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
Ces stylos-mécaniques à bille roulante résistants à l’IPA pour salle blanche irradiés Micronova sont dotés d’un corps en PP unique qui limite la génération de particules et résiste aux nettoyages à l’IPA, aux agents de blanchiment et au phénol. Irradiés aux rayons gamma pour zone aseptique ISO 5 et autres zones de production propres.
- Stylo à bille roulante rétractable irradié
- Résistant à l’IPA, aux agent de blanchiment et aux phénols
- Encre de qualité archivistique bleue
- Corps en PP haute densité, blanc
- Irradié aux rayons gamma pour les zones aseptiques
Spécification
Plastique | |
Rétractable | |
14 cm | |
Non | |
Stylo | |
Micro-pointe de 0,5 mm |
Bleu | |
5,5 in | |
Non autoclavable | |
Documentation et étiquetage en salle blanche et environnement aseptique | |
Stérile |