Learn More
Bochem™ Brosses en fil de fer
Code produit. 10080781
Click to view available options
Longueur (métrique):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Longueur (métrique) de la brosse:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
À utiliser avec (application):
Flacons
Tube à essai
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10080781
Marque: Bochem™ 12320
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en poils naturels
  • Fil de fer, zingué
  • Poils naturels
  • Pour tubes à essai et flacons
Spécification
Type de produit Brosse pour flacon
À utiliser avec (application) Flacons
Longueur (métrique) 380 mm
Longueur (métrique) de la brosse 130 mm
Quantité 1 de chaque