Learn More
Fil de fer, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11380218
Fil de fer, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11380218
10 m
Click to view available options
Quantité:
10 m
50 m
Code produit. 11380218
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042948.G6
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 0,03 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Couleur Gris
Aspect Gray wire
Densité 7.87g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (Metals basis)
Quantité 10 m
Forme Fil, 0,075 mm (0,003 po) de diamètre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT12H077 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog Number042948.G6,042948.H2
Numéro de lotQ28I062 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2022 Catalog Number042948.G6,042948.H2
Numéro de lotD15U015 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number042948.G6,042948.H2
Numéro de lotW17H011 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number042948.G6,042948.H2
Numéro de lotG30S007 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number042948.G6,042948.H2
Nom du produit
Fil de fer, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >