Learn More
Étalon de fer pour ICP/MS, qualité Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11455988 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
Code produit. 11455988
Marque: SPEX Certiprep CLFE22Y
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Fe1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau Iron Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificat d’analyse Le certificat d’analyse Claritas PPT™ présente jusqu’à 68 éléments à des niveaux de l’ordre du ppt.
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Formule moléculaire Fe
Numéro MDL MFCD00010999
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Type ICP/ICP-MS Standard
SMILES [Fe]
Nom IUPAC fer
Solvent or Matrix HNO3 2 %
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
CID PubChem 23925
Quantité 125 ml
ChEBI CHEBI:82664
Qualité Trace ICP/ICP-MS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1000 ug/mL Iron
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, iron
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire