Learn More
Éponge de fer, maille de -50+100, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11364787
Éponge de fer, maille de -50+100, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364787
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 11364787
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041830.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron sponge
Couleur Gris
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté 99.8%
Dimensions de la maille −50+100 Mesh
Forme Éponge
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotC07T013 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number041830.22,041840.K2,041830.36
Numéro de lotE24M20 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041830.22,041840.K2,041830.36
Numéro de lotD15P39 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041830.22,041840.K2,041830.36
Numéro de lotE19R005 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041830.22,041840.K2,041830.36
Numéro de lotJ17T020 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041830.22,041840.K2,041830.36
Nom du produit
Éponge de fer, maille de -50+100, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >