Learn More
Éponge en fer, -100 mailles, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iron sponge |
Couleur | Gris |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3089 |
Quantité | 100 g |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Dimensions de la maille | −100 Mesh |
Forme | Éponge |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron sponge
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .