missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de fer pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
BIOPHARMA

Code produit. 12957353 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12957353

Marque: Fisher Chemical S 619 100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.

Identifiants chimiques

CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Iron
Conditionnement Flacon
Concentration 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantité 100 mL
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis