Learn More
Fer, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 15527994
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Numéro MDL MFCD00010999
Quantité 500 g
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nom IUPAC fer
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Poids de la formule 55.85
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Forme Poudre