Learn More
Phtalocyanine de fer, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10403741
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132-16-1
Formule moléculaire C32H16FeN8
Poids moléculaire (g/mol) 568.38
Numéro MDL MFCD00015953
Clé InChI MIINHRNQLVVCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iron phthalocyanine, iron ii phthalocyanine, ferrous phthalocyanine, phthalocyanine iron ii, fepc, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n30,n31,n32 iron, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n39,n31,n32-, sp-4-1, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--kappan29,kappan30,kappan31,kappan32-, sp-4-1
CID PubChem 2735065
Nom IUPAC λ²-iron(2+) 2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacyclo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.0²²,²⁷.0³¹,³⁶]tétraconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadécaène-37,39-diide
SMILES [Fe++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron phthalocyanine
Couleur Noir ou vert-violet
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid
Poids de la formule 568.38
Pourcentage de pureté 70 to 90% (typically)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Identifiant produit
  • Iron phthalocyanine