Learn More
Sulfate de fer(III) pentahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10306741
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142906-29-4
Formule moléculaire Fe2O12S3·5H2O
Poids moléculaire (g/mol) 489.96
Numéro MDL MFCD00149714
Clé InChI YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
Synonyme unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate
CID PubChem 23443659
Nom IUPAC fer(3+) ; trisulfate ; pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Iron(III) sulfate pentahydrate
Couleur Beige-jaune à blanc
Forme physique Poudre cristalline ou granulaire
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire Fe2(SO4)3·5H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 489.96
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(III)sulfate pentahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sulfate de fer(III) pentahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >